Merck
329193
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(ethylsulfonyl)phenol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(SO2C2H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
201.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
128-131 °C (lit.)
cadena SMILES
CCS(=O)(=O)c1ccc(O)c(N)c1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)