Merck
329150
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,6-diethylaniline
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(C2H5)2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.56 (lit.)
bp
137-139 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1ccc(Cl)c(CC)c1N
InChI
1S/C10H14ClN/c1-3-7-5-6-9(11)8(4-2)10(7)12/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3
Clave InChI
VDJBIPLKIGSVRG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Chloro-2,6-diethylaniline may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)