Merck
328944
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,5,6-trifluoroaniline
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H(F)3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
formulario
solid
mp
58-60 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(F)c(F)c(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-2-1-3(8)4(9)5(10)6(2)11/h1H,11H2
Clave InChI
AKJNEERVRJOBPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)