328928
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenethiol
98%
Sinónimos:
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)thiophenol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
bp
105 °C/1 mmHg (lit.)
mp
160-162 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1S)C(F)(F)F
Aplicación
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenethiol was employed as reagent in Ugi-Smiles coupling reaction of o-nitrothiophenol. It was also used in synthesis of monolayer-capped nanoparticles (MCNPs) consisting of 3-5nm Au nanoparticles.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
ACS applied materials & interfaces, 4(1), 317-325 (2011-11-30)
Chemiresistors based on metal monolayer-capped nanoparticles (MCNPs) are promising candidates for fast, inexpensive, and portable tracing of (bio)chemical species in the gas phase. However, the sensitivity of such sensors to humidity is problematic, limiting their reliable and reproducible application in
Thiols in Ugi-and Passerini-Smiles-Type Couplings.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(35), 5974-5987 (2008)