328812
Acetoacetamide
97%
Sinónimos:
α-Acetylacetamide, 3-Oxobutanamide, 3-Oxobutyramide, Acetoacetic acid amide, Acetylacetamide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
53-56 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
cadena SMILES
CC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7)
Clave InChI
GCPWJFKTWGFEHH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup