328537
4-[(S,S)-2,3-Epoxyhexyloxy]phenyl 4-(decyloxy)benzoate
98%
Sinónimos:
WP 46
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid crystal
actividad óptica
[α]20/D −12°, c = 1 in chloroform-d
cadena SMILES
CCCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(OC[C@@H]3O[C@H]3CCC)cc2
InChI
1S/C29H40O5/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-21-31-24-15-13-23(14-16-24)29(30)33-26-19-17-25(18-20-26)32-22-28-27(34-28)12-4-2/h13-20,27-28H,3-12,21-22H2,1-2H3/t27-,28-/m0/s1
Clave InChI
SDWUPBPBMWMRLN-NSOVKSMOSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.