Merck
328170
Sigma-Aldrich
Potassium chlorochromate
Sinónimos:
KCC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
ClCrKO3
Número de CAS:
Peso molecular:
174.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
cadena SMILES
[K+].[O-][Cr](Cl)(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)