Merck
326186
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone cyanohydrin
98%
Sinónimos:
1-Hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H10CN
Número de CAS:
Peso molecular:
125.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
bp
132 °C/19 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1(CCCCC1)C#N
InChI
1S/C7H11NO/c8-6-7(9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-5H2
Clave InChI
ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Cyclohexanone cyanohydrin is an aromatic cyanohydrin.
Aplicación
Cyclohexanone cyanohydrin was employed as substrate during high-throughput screening assay for hydroxynitrile lyase activity. It was used in preparation of 1-aminomethyl cyclohexanol via catalytic hydrogenation reaction.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jennifer Andexer et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (40)(40), 4201-4203 (2006-10-13)
A high-throughput screening assay for hydroxynitrile lyase activity accepting a wide range of HNL-substrates is presented, which is useful either for enzyme fingerprinting or screening of huge variant libraries generated in metagenome or directed evolution approaches.
The Reduction of Cyclohexanone Cyanohydrin by Lithium Aluminum Hydride.
Nace HR and Smith BB.
Journal of the American Chemical Society, 74(7), 1861-1862 (1952)