Merck
326003
Sigma-Aldrich
Thulium(III) sulfate octahydrate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Sulfuric acid thulium(III) salt octahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Tm2(SO4)3 · 8H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
770.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99.9% trace metals basis
idoneidad de la reacción
core: thulium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.[Tm+3].[Tm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Tm/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
Clave InChI
GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
Aplicación
Reactant in dehydration reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)