Merck
325937
Sigma-Aldrich
Terbium(III) carbonate hydrate
99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
Tb2(CO3)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
497.88 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensayo
99.9%
cadena SMILES
O.[Tb+3].[Tb+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)