Merck
324884
Sigma-Aldrich
1-Benzocyclobutenecarboxylic acid
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
mp
75-77 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)C1Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
Clave InChI
NYOXTUZNVYEODT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Benzocyclobutenecarboxylic acid is also refered as bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-8-carboxylic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)