324272
2,3-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3NHNH2·HCl·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
172.66 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
mp
210 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.Cl.Cc1cccc(NN)c1C
InChI
1S/C8H12N2.ClH.H2O/c1-6-4-3-5-8(10-9)7(6)2;;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H;1H2
Clave InChI
CWLHVQVBNFKKSG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?