Merck
323500
Sigma-Aldrich
Trichlorotris(ethylenediamine)rhodium(III) trihydrate
≥99.9%
Sinónimos:
Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(H2NCH2CH2NH2)3RhCl3 · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
443.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥99.9%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: rhodium
cadena SMILES
O.O.O.NCCN.NCCN.NCCN.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3C2H8N2.3ClH.3H2O.Rh/c3*3-1-2-4;;;;;;;/h3*1-4H2;3*1H;3*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Clave InChI
HHSLUQMEKOPKJG-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)