Merck
320595
Sigma-Aldrich
Butadiene sulfone-2,2,5,5-d4
98 atom % D
Sinónimos:
2,2,5,5-Tetradeutero-3-sulfolene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4D4H2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
122.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
67-68 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C1([2H])C=CC([2H])([2H])S1(=O)=O
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2/i3D2,4D2
Clave InChI
MBDNRNMVTZADMQ-KHORGVISSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Convenient source of butadiene-1,1,4,4-d4.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1005-1005 (1987)