Merck
319678
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(methylthio)butyrate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(SCH3)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
148.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
densidad
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(SC)C(=O)OC