Merck
318388
Sigma-Aldrich
Hexadecanophenone
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CO(CH2)14CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
316.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
bp
248 °C/12 mmHg (lit.)
mp
61-65 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C22H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-22(23)21-18-15-14-16-19-21/h14-16,18-19H,2-13,17,20H2,1H3
Clave InChI
IIOLAWJMOGLOIB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
James P Grinias et al.
Journal of chromatography. A, 1371, 261-264 (2014-12-03)
At high flow rates and pressures, columns packed with sub-2 μm particles suffer from efficiency losses due to frictional heating. The thermal environment of the column (insulated or isothermal) can decrease or magnify these losses. While a number of studies