Merck
316601
Sigma-Aldrich
3,9,10-Tribromo-(−)-camphor
93%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13Br3O
Número de CAS:
Peso molecular:
388.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
93%
actividad óptica
[α]20/D −62°, c = 1 in methanol
mp
100-103 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(CBr)[C@H]2CC[C@]1(CBr)C(=O)C2Br
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)