316539
1,8-Naphthosultone
98%
Sinónimos:
1-Naphthol-8-sulfonic acid sultone, 8-Hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid sultone
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
mp
154-157 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
O=S1(=O)Oc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C10H6O3S/c11-14(12)9-6-2-4-7-3-1-5-8(13-14)10(7)9/h1-6H
Clave InChI
IEIADDVJUYQKAZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?