31546
N,N-Diacetyl-O-methylhydroxylamine
≥95.0%
Sinónimos:
N-Acetyl-N-methoxyacetamide, N-Methoxydiacetamide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95.0%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.447
densidad
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CON(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-4(7)6(9-3)5(2)8/h1-3H3
Clave InChI
HWZKQIRJZPOEQF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of benzamide derivatives as rally available antitumor agents
- Synthesis of hydroxyethylamine (HEA) BACE-1 inhibitors
- Acetylation of amines (acetylating agent)
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?