Merck
311472
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3,4,6-trifluoroaniline
99%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H(F)3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
99%
mp
42-44 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(F)cc(F)c(F)c1Br