Merck
310751
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
166.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
densidad
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(F)c(Cl)c(F)c1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)