310336
cis-4,7-Dihydro-1,3-dioxepin
97%
Sinónimos:
cis-1,3-Dioxep-5-ene
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
densidad
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
C1OCC=CCO1
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-4-7-5-6-3-1/h1-2H,3-5H2
Clave InChI
BAKUAUDFCNFLBX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)