Merck
310158
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) bromide hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
RhBr3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
342.62 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
O.Br[Rh](Br)Br
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Adam J Biacchi et al.
ACS nano, 9(2), 1707-1720 (2015-01-30)
The shapes of noble metal nanoparticles directly impact their properties and applications, including in catalysis and plasmonics, and it is therefore important to understand how multiple distinct morphologies can be controllably synthesized. Solution routes offer powerful capabilities for shape-controlled nanoparticle