309974
Ethyl (S)-(+)-mandelate
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
solid
actividad óptica
[α]21/D +134°, c = 3 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
bp
106-107 °C/4 mmHg (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
SAXHIDRUJXPDOD-VIFPVBQESA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable