Merck
309516
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-phenylurethane
96%
Sinónimos:
Ethyl N-methyl-N-phenylcarbamate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5N(CH3)CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
179.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.515 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
densidad
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)N(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10(12)11(2)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,3H2,1-2H3
Clave InChI
QHGZFCAIXRVHID-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup