Merck
309249
Sigma-Aldrich
Thallium(I) sulfide
About This Item
Fórmula lineal:
Tl2S
Número de CAS:
Peso molecular:
440.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
[Tl]S[Tl]
InChI
1S/S.2Tl
Clave InChI
YYOMHJQQXKRHAM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)