Merck
309109
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,3-naphthalenedicarboxylate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6(CO2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
244.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
formulario
solid
bp
141-145 °C/1 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(=O)OC
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-13(15)11-7-9-5-3-4-6-10(9)8-12(11)14(16)18-2/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
MPDGBCOIHNLQMR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable