308609
2-Bromopropionitrile
97%
Sinónimos:
α-Bromopropionitrile, (±)-2-Bromopropionitrile, 2-Bromopropanenitrile
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
97%
formulario
liquid
impurezas
<3% 2-bromopropionamide
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
68-69 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(Br)C#N
InChI
1S/C3H4BrN/c1-3(4)2-5/h3H,1H3
Clave InChI
PYNYHMRMZOGVML-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup