Merck
307637
Sigma-Aldrich
Cadmium fluoride
98%
Sinónimos:
Cadmium difluoride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CdF2
Número de CAS:
Peso molecular:
150.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
formulario
powder
densidad
6.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[Cd]F
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges