307424
Silver heptafluorobutyrate
97%
Sinónimos:
Heptafluorobutyric acid silver salt
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
powder
mp
292-294 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C4HF7O2.Ag/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11;/h(H,12,13);/q;+1/p-1
Clave InChI
GPNIJXACCBKBEP-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)