307408
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) solution
1.5 M in cyclohexane
About This Item
densidad de vapor
>1 (vs air)
formulario
liquid
concentración
1.5 M in cyclohexane
densidad
0.816 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li+].C1CCOC1.CC(C)[N-]C(C)C
InChI
1S/C6H14N.C4H8O.Li/c1-5(2)7-6(3)4;1-2-4-5-3-1;/h5-6H,1-4H3;1-4H2;/q-1;;+1
Clave InChI
YTJXGDYAEOTOCG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As an initiator in the anionic polymerization of D,L-lactide.
- In one of the key synthetic steps for the preparation of phenylacetic acid component of muscarinic M3 receptor antagonist.
- In the synthesis of new sexithiophene derivatives, which are used as electron donor materials in bilayer photovoltaic devices.
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, hearing organs
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)