305634
Bis(2-chloroethyl) methylphosphonate
95%
About This Item
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
bp
124-125 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C5H11Cl2O3P/c1-11(8,9-4-2-6)10-5-3-7/h2-5H2,1H3
Clave InChI
IPTIBLAAEZFRHZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)