305405
Octadecyl isocyanate
≥90%
Sinónimos:
1-Isocyanatooctadecane, 1-Octadecyl isocyanate, ODI, Stearyl isocyanate, n-Octadecyl isocyanate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 154 °C)
Análisis
≥90%
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
172-173 °C/5 mmHg (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
densidad
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C19H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-19-21/h2-18H2,1H3
Clave InChI
QWDQYHPOSSHSAW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- surface of cellulose nanocrystals to promote interfacial filler/matrix interactions
- poly (2-hydroxyethyl methacrylate) (pHEMA) films, to investigate in vitro hemocompatibility assay using freshly drawn human whole blood
- cellulose nanocrystals (or whiskers) and microfibrillated cellulose (MFC)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
149 °C - closed cup