Merck
305332
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.54 (lit.)
bp
80-90 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(CO)c(OC)c1C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)