Merck
303623
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
HC6F4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
194.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
150-152 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1c(F)c(F)cc(F)c1F
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)