Merck
303097
Sigma-Aldrich
4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine
98%
Sinónimos:
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2Cl2N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
164.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
mp
204-206 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
InChI
1S/C4H2Cl2N2O/c5-2-1-7-8-4(9)3(2)6/h1H,(H,8,9)
Clave InChI
VJWXIRQLLGYIDI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The solid phase FT-IR and FT-Raman spectra of 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine was studied.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
V Krishnakumar et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 61(11-12), 2526-2532 (2005-07-27)
The solid phase FT-IR and FT-Raman spectra of 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine have been recorded in the regions 4000-400 cm(-1) and 3500-100 cm(-1), respectively. The spectra were interpreted with the aid of normal coordinate analysis following a full structure optimization and force field