Saltar a
302244
Indoline-2-carboxylic acid
97%
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
28,90 €
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
132,00 €
99,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
163.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
278-899-6
MDL number:
28,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
168 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)C1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)
InChI key
QNRXNRGSOJZINA-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
754315674869C82159
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
mp
168 °C (dec.) (lit.)
mp
182-185 °C
mp
>300 °C
mp
175 °C (dec.) (lit.)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)