Merck
302082
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(chloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
99%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2Si(CH3)2OSi(CH3)2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
231.27
Beilstein:
506631
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
204.5-205 °C (lit.)
densidad
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(CCl)O[Si](C)(C)CCl