302066
1,2-Dinitrobenzene
≥99%
Sinónimos:
o-Dinitrobenzene
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99%
formulario
solid
bp
319 °C/773 mmHg (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 5%, clear, yellow-green
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H
Clave InChI
IZUKQUVSCNEFMJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup