301086
1-Iodo-2,2-dimethylpropane
98%
Sinónimos:
2,2-Dimethyl-1-iodopropane, Neopentyl iodide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.489 (lit.)
bp
70-71 °C/100 mmHg (lit.)
densidad
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)CI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
Clave InChI
CJTZXIJETZZARD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup