301051
Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
98%
About This Item
Análisis
98%
mp
88-90 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(Br)c(C)c(Br)c1
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable