300357
1,4-Dihydro-2-methylbenzoic acid
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
mp
73-75 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CC1=CCC=CC1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h3-5,7H,2H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
GYUSHSKDGRZQOB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Reaction between benzophenone and 1,4-dihydro-2-methylbenzoic acid was studied by combination of steady-state photolysis, laser flash photolysis and photochemically induced dynamic nuclear polarization.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(36), 10089-10096 (2011-07-28)
A thorough mechanistic study has been performed on the reaction between benzophenone (BZP) and a series of 1,4-dienes, including 1,4-cyclohexadiene (CHD), 1,4-dihydro-2-methylbenzoic acid (MBA), 1,4-dihydro-1,2-dimethylbenzoic acid (DMBA) and linoleic acid (LA). A combination of steady-state photolysis, laser flash photolysis (LFP)