300233
6-Amino-3,4-benzocoumarin
99%
Sinónimos:
2-Amino-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
mp
190-191 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc2OC(=O)c3ccccc3-c2c1
InChI
1S/C13H9NO2/c14-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(9)13(15)16-12/h1-7H,14H2
Clave InChI
DGSQFJGGUZPEHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable