300128
2-Bromo-9-fluorenone
96%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
solid
mp
146-148 °C (lit.)
cadena SMILES
Brc1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H7BrO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7H
Clave InChI
MTCARZDHUIEYMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- as end-capping agent for poly(9,9-dialkylfluorene-2,7-diyl) derivatives
- in preparation of spirobifluorene ligands
- in synthesis of altitudinal molecular motors which contain functional groups in their rotor part
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable