Merck
299081
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-2-13C,d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Acetic acid-2-13C,2,2,2-d3 sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
13CD3CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
86.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
formulario
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)O[Na]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3;
Clave InChI
VMHLLURERBWHNL-SPZGMPHYSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable