298611
Tetradecanophenone
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
solid
bp
212 °C/12 mmHg (lit.)
mp
46-52 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C20H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-18-20(21)19-16-13-12-14-17-19/h12-14,16-17H,2-11,15,18H2,1H3
Clave InChI
LXUIUVLDNRQBQJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable