298344
(−)-3-(Trifluoroacetyl)camphor
98%
Sinónimos:
3-(Trifluoroacetyl)-L-camphor
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
actividad óptica
[α]19/D −148.0°, c = 2.5 in methylene chloride
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
densidad
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H15F3O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m0/s1
Clave InChI
ISLOIHOAZDSEAJ-NSMOOJLNSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter