297062
tert-Butyldiphenylmethoxysilane
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22OSi
Número de CAS:
Peso molecular:
270.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
cadena SMILES
CO[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)C(C)(C)C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)