Merck
293806
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-3-methoxypyrazine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
138.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
bp
90 °C/40 mmHg (lit.)
densidad
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1nccnc1OC
InChI
1S/C7H10N2O/c1-3-6-7(10-2)9-5-4-8-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
DPCILIMHENXHQX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Ethyl-3-methoxypyrazine has been employed as internal standard for determination of taste and odour causing compounds using the granular adsorbent, Ambersorb 572, by gas chromatography-high resolution mass spectrometry.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J P Palmentier et al.
The Analyst, 126(6), 840-845 (2001-07-12)
A method for the analysis of six taste and odour causing compounds in aqueous samples using the granular adsorbent, Ambersorb 572, and gas chromatography-high resolution mass spectrometry (GC-HRMS) has been developed. This method for the determination of geosmin, 2-methylisoborneol (2-MIB)