293792
Methylthiomethyl p-tolyl sulfone
98%
Sinónimos:
Methylmercaptomethyl p-tolyl sulfone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO2CH2SCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
216.32
Beilstein:
2259685
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
mp
82-85 °C (lit.)
cadena SMILES
CSCS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)